Fosfito de tributilo ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T0362-25ML T0362-500ML
TCIAT0362-25MLEA 16 EUR
TCIAT0362-25ML TCIAT0362-500ML
Fosfito de tributilo ≥93.0% (por GC)
Fosfito de tributilo
Formula: C₁₂H₂₇O₃P
Pto. de inflamación: 129°C
Número MDL: MFCD00009437
Núm. CAS: 102-85-2
EINECS: 203-061-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&vid=d222230e1915e9ea51cfe511ca8f2fa1485542f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %