Ácido 2-bromoisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
B3368-1G B3368-5G
TCIAB3368-1GEA 29 EUR
TCIAB3368-1G TCIAB3368-5G
Ácido 2-bromoisonicotinico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-bromoisonicotinico
Formula: C₆H₄BrNO₂
MW: 202,01 g/mol
Pto. de fusión: 229°C
Número MDL: MFCD01646069
Núm. CAS: 66572-56-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=058ecc5a790ab6b51a789c9418b3326410ccaddc&vid=058ecc5a790ab6b51a789c9418b3326410ccaddc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %