Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
B3188-1G B3188-5G
TCIAB3188-1GEA 18 EUR
TCIAB3188-1G TCIAB3188-5G
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Pto. de fusión: 176°C
Número MDL: MFCD00234149
Núm. CAS: 30766-11-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38aad293048cc8bef10d103c62f43fcdcffa7ba7&vid=38aad293048cc8bef10d103c62f43fcdcffa7ba7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %