Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Bromopyridine-2-carboxylic acid
B3024-1G B3024-5G
TCIAB3024-1GEA 25 EUR
TCIAB3024-1G TCIAB3024-5G
Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-bromo-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄BrNO₂
Número MDL: MFCD00093197
Núm. CAS: 21190-87-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&vid=aec54766468eb022a45719b26be3bf0cc89bb79c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %