Piridina-2-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
P0423-25G P0423-250G
TCIAP0423-25GEA 45 EUR
TCIAP0423-25G TCIAP0423-250G
Piridina-2-carboxilato de metilo ≥98.0% (por GC)
Piridina-2-carboxilato de metilo
Formula: C₇H₇NO₂
Pto. Ebullición: 233°C
Pto. de inflamación: 103°C
Número MDL: MFCD00038038
Núm. CAS: 2459-07-6
EINECS: 219-545-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&vid=09499943ea53ccd880818d88a3e9b456f408c68a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %