Ácido 3-aminoisonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Aminoisonicotinic Acid, 3-Aminopyridine-4-carboxylic acid
A2133-1G A2133-5G
TCIAA2133-1GEA 57 EUR
TCIAA2133-1G TCIAA2133-5G
Ácido 3-aminoisonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
3-Aminoisonicotinic acid
Formula: C₆H₆N₂O₂
MW: 138,13 g/mol
Pto. de fusión: 303°C
Número MDL: MFCD00137840
Núm. CAS: 7579-20-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&vid=5fd9c78068206e59042199f5779894e8617da5ff&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %