Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
Atención
A2386-1G A2386-5G
TCIAA2386-1GEA 49 EUR
TCIAA2386-1G TCIAA2386-5G
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC)
Ácido 5-amino-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 218°C
Número MDL: MFCD02684600
Núm. CAS: 24242-20-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46cf91f03b866344d3ddad82c471cdca25f5bdbb&vid=46cf91f03b866344d3ddad82c471cdca25f5bdbb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystalline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %