Ácido 5-aminonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2000-25G A2000-5G
TCIAA2000-25GEA 175 EUR
TCIAA2000-25G TCIAA2000-5G
Ácido 5-aminonicotinico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 5-aminonicotinico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 293°C
Número MDL: MFCD00129116
Núm. CAS: 24242-19-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&vid=7f7099e13bd990b30bd81c03c8af48a88e756d69&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %