Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
A2188-1G A2188-5G
TCIAA2188-1GEA 35 EUR
TCIAA2188-1G TCIAA2188-5G
Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 6-amino-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 315°C
Número MDL: MFCD00233711
Núm. CAS: 23628-31-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&vid=3757533f75846ac5437fe52888ea482c9299bb22&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %