Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Hydroxy-2-pyridinecarboxylic acid, 6-Hydroxypyridine-2-carboxylic acid
H0876-25G H0876-5G
TCIAH0876-25GEA 171 EUR
TCIAH0876-25G TCIAH0876-5G
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
MW: 139,11 g/mol
Número MDL: MFCD00192220
Núm. CAS: 19621-92-2
EINECS: 417-690-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ccdf386dd098c81c5f94115c1272c20df15abb37&vid=3c5fe168e2d2251b1c08ce72e03a7b5dc33dbc5c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %