Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-2-pyridinecarboxylic acid, 5-Fluoro-2-picolinic acid, 5-Fluoropyridine-2-carboxylic acid
F0838-1G F0838-5G
TCIAF0838-1GEA 41 EUR
TCIAF0838-1G TCIAF0838-5G
Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 5-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141,1 g/mol
Número MDL: MFCD04114196
Núm. CAS: 107504-08-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a38b1eef60ac6cc7b0e31c380f6a5b183f90512c&vid=a38b1eef60ac6cc7b0e31c380f6a5b183f90512c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C