Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0837-1G F0837-5G
TCIAF0837-1GEA 49 EUR
TCIAF0837-1G TCIAF0837-5G
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 6-fluoro-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₄FNO₂
Número MDL: MFCD02181193
Núm. CAS: 402-69-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3695ad0e2e624ea6c14c6e410f4aa5805a2c1e9&vid=a3695ad0e2e624ea6c14c6e410f4aa5805a2c1e9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C