Ácido 6-fluoronicotinico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-5-pyridinecarboxylic acid
F0695-1G F0695-200MG F0695-5G
TCIAF0695-1GEA 55 EUR
TCIAF0695-1G TCIAF0695-200MG TCIAF0695-5G
Ácido 6-fluoronicotinico ≥98.0% (por GC)
Ácido 6-fluoronicotinico
Formula: C₆H₄FNO₂
MW: 141.1 g/mol
Pto. de fusión: 147°C
Número MDL: MFCD01859863
Núm. CAS: 403-45-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=731777c53ad4979e52168a5e559baf4685a82586&vid=731777c53ad4979e52168a5e559baf4685a82586&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %