Fenilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Diethyl 2-phenylmalonate
P0311-25ML P0311-500ML
TCIAP0311-25MLEA 16 EUR
TCIAP0311-25ML TCIAP0311-500ML
Fenilmalonato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Fenilmalonato de dietilo
Formula: C₁₃H₁₆O₄
MW: 236.27 g/mol
Pto. Ebullición: 285°C
Número MDL: MFCD00009144
Núm. CAS: 83-13-6
EINECS: 201-456-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&vid=b66d37705f05ee27544899bcc21af402953368b7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %