Diciclopenta-2,4-dien-1-ilníquel ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Nickelocene
D1574-1G D1574-5G
TCIAD1574-1GEA 40 EUR
TCIAD1574-1G TCIAD1574-5G
Diciclopenta-2,4-dien-1-ilníquel ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Diciclopenta-2,4-dien-1-ilníquel
Formula: C₁₀H₁₀Ni
MW: 188.88 g/mol
Número MDL: MFCD00001441
Núm. CAS: 1271-28-9
EINECS: 215-039-0
UN: 1325
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&vid=d6cac9b209ebc5874de834f8cc6228952b32467c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Dark green to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %