Ethyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
G0242-100G
G0242-25G
TCIAG0242-100GEA
197
EUR
TCIAG0242-100G
TCIAG0242-25G
Ethyl glycolate ≥98.0% (por GC)
Ethyl glycolate
Formula:
C₄H₈O₃ Pto. Ebullición: 160°C Pto. de inflamación: 62°C |
Número MDL:
MFCD00021970 Núm. CAS: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |