(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0039-25G M0039-500G
TCIAM0039-25GEA 24 EUR
TCIAM0039-25G TCIAM0039-500G
(±)-Ethyl mandelate ≥95.0% (por GC)
(±)-Ethyl mandelate
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 133°C
Número MDL: MFCD00004494
Núm. CAS: 774-40-3
EINECS: 212-263-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&vid=ced04a98b8e186fbf56ae6323ef36b0e1a16c080&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Freezing point 23.0 to 27.0 deg-C