Alcohol (±)-β-aminofenetilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
P1792-25G P1792-5G
TCIAP1792-25GEA 252 EUR
TCIAP1792-25G TCIAP1792-5G
Alcohol (±)-β-aminofenetilico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Alcohol (±)-β-aminofenetilico
Formula: C₈H₁₁NO
Pto. Ebullición: 106°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00130145
Núm. CAS: 7568-92-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0caa21b1dbb6084565800091a49990102c15f0da&vid=0caa21b1dbb6084565800091a49990102c15f0da&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C