5-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 5-Bromopicolinonitrile, 5-Bromo-2-cyanopyridine
B3610-25G B3610-5G
TCIAB3610-25GEA 181 EUR
TCIAB3610-25G TCIAB3610-5G
5-Bromopiridina-2-carbonitrilo ≥98.0% (por GC)
5-Bromopiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃BrN₂
MW: 183.01 g/mol
Pto. Ebullición: 110°C
Número MDL: MFCD00234144
Núm. CAS: 97483-77-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72307892ac2d7a2ea02ca86aeff1c562262819c5&vid=72307892ac2d7a2ea02ca86aeff1c562262819c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 129.0 to 133.0 deg-C