N-Metilacetamida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-methylacetamide
M0133-25G M0133-250G
TCIAM0133-25GEA 16 EUR
TCIAM0133-25G TCIAM0133-250G
N-Metilacetamida ≥99.0% (por GC)
N-Metilacetamida
Formula: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Pto. Ebullición: 206°C
Número MDL: MFCD00008683
Núm. CAS: 79-16-3
EINECS: 201-182-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&vid=2999c446d8b01f179e04ac98a8b886f46026ec0c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %