Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1141-1G M1141-100MG M1141-5G
TCIAM1141-1GEA 27 EUR
TCIAM1141-1G TCIAM1141-100MG TCIAM1141-5G
Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-metil-2-piridincarboxílico
Formula: C₇H₇NO₂
Número MDL: MFCD00191553
Núm. CAS: 4021-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&vid=d04e27a3388b4e6a2866e98142e64975a390fee5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity