Ácido 6-metoxi-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 6-Methoxypyridine-2-carboxylic acid, 6-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
M2189-1G M2189-5G
TCIAM2189-1GEA 49 EUR
TCIAM2189-1G TCIAM2189-5G
Ácido 6-metoxi-2-piridincarboxílico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 6-metoxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Número MDL: MFCD06800962
Núm. CAS: 26893-73-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9774680787ee5872ed6d9ad3f9e722cd19e46809&vid=9774680787ee5872ed6d9ad3f9e722cd19e46809&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C