N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N1,N2-Di-tert-butylethane-1,2-diamine, N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
D2638-25ML D2638-500ML
TCIAD2638-25MLEA 30 EUR
TCIAD2638-25ML TCIAD2638-500ML
N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
N,N'-Bis(terc-butil)etilendiamina
Formula: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Pto. Ebullición: 198°C
Pto. de inflamación: 62°C
Número MDL: MFCD00014996
Núm. CAS: 4062-60-6
EINECS: 223-769-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2edad7331c494dc566c447687a764d8db5a2ef76&vid=2edad7331c494dc566c447687a764d8db5a2ef76&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %