N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
D3811-25G D3811-5G
TCIAD3811-25GEA 231 EUR
TCIAD3811-25G TCIAD3811-5G
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina ≥98.0% (by titrimetric analysis)
N,N'-Dimetilpropano-1,3-diamina
Formula: C₅H₁₄N₂
MW: 102,18 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de inflamación: 20°C
Número MDL: MFCD00008292
Núm. CAS: 111-33-1
EINECS: 203-859-1
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&vid=a7e1fb221d6d8e22689025542faca49835f2edd1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %