3,4-Dihidro-2H-pirano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0555-25ML D0555-500ML D0555-100ML
TCIAD0555-25MLEA 16 EUR
TCIAD0555-25ML TCIAD0555-500ML TCIAD0555-100ML
3,4-Dihidro-2H-pirano ≥97.0% (por GC)
3,4-Dihidro-2H-pirano
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de inflamación: -6°C
Número MDL: MFCD00006558
Núm. CAS: 110-87-2
EINECS: 203-810-4
UN: 2376
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&vid=ce63b35d82bafde9ec26e24d77119ceafa069ecc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %