Bencenosulfinato de sodio dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Benzenesulphinic acid sodium salt dihydrate
B0027-25G B0027-500G B0027-100G
TCIAB0027-25GEA 16 EUR
TCIAB0027-25G TCIAB0027-500G TCIAB0027-100G
Bencenosulfinato de sodio dihidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Bencenosulfinato de sodio dihidrato
Formula: C₆H₅NaO₂S·2H₂O
MW: 200.19 g/mol
Número MDL: MFCD00149638
Núm. CAS: 25932-11-0
EINECS: 212-842-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81dfe691a4e6f29260f0f91c97fb8463652e0cd9&vid=81dfe691a4e6f29260f0f91c97fb8463652e0cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 98.0 % (after drying)
Solubility in Water almost transparency
Drying loss 16.0 to 20.0 %
Benzene sulfonic acid max. 0.5 %