Hidantoína ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Imidazolidine-2,4-dione
H0167-500G H0167-25G
TCIAH0167-500GEA 71 EUR
TCIAH0167-500G TCIAH0167-25G
Hidantoína ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Hidantoína
Formula: C₃H₄N₂O₂
MW: 100,08 g/mol
Número MDL: MFCD00005259
Núm. CAS: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Índice Merck: 14,04760
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=980d9e83235c7897299e4fb1f6c3c53823e9d3f2&vid=980d9e83235c7897299e4fb1f6c3c53823e9d3f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C
Solubility in hot Water almost transparency