Mercaptamina clorhidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-MEA
A0296-25G A0296-500G A0296-100G
TCIAA0296-25GEA 23 EUR
TCIAA0296-25G TCIAA0296-500G TCIAA0296-100G
Mercaptamina clorhidrato ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Mercaptamina clorhidrato
Formula: C₂H₇NS·HCl
MW: 113.61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00012904
Núm. CAS: 156-57-0
EINECS: 205-858-1
Índice Merck: 14,02779
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&vid=3cb100e0a19c16a9e07a4582e7c35400a544d73b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C