cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
C0493-25G C0493-500G
TCIAC0493-25GEA 17 EUR
TCIAC0493-25G TCIAC0493-500G
cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
cis-Anhídrido 1,2,3,6-tetrahidroftalico
Formula: C₈H₈O₃
Número MDL: MFCD00005916
Núm. CAS: 935-79-5
EINECS: 213-308-7
UN: 2698
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&vid=8d7a3b53fb4dc6e5905eae28c26a513fb13bad6a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency