Bencilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
B0423-25ML B0423-500ML
TCIAB0423-25MLEA 45 EUR
TCIAB0423-25ML TCIAB0423-500ML
Bencilmalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Bencilmalonato de dietilo
Formula: C₁₄H₁₈O₄
MW: 250.29 g/mol
Pto. Ebullición: 300°C
Número MDL: MFCD00009166
Núm. CAS: 607-81-8
EINECS: 210-142-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&vid=df3d8a6fd62e7a02e02901018edb559d212ffa11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %