1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dibromo-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
D1265-25G D1265-500G
TCIAD1265-25GEA 16 EUR
TCIAD1265-25G TCIAD1265-500G
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dibromo-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆Br₂N₂O₂
MW: 285.92 g/mol
Número MDL: MFCD00003189
Núm. CAS: 77-48-5
EINECS: 201-030-9
UN: 3087
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,03017
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e1729258a51ce9fd3373eae5debfb7741b21aefa&vid=e1729258a51ce9fd3373eae5debfb7741b21aefa&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Solubility in hot Toluene almost transparency