1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1,3-Dichloro-5,5-dimethylhydantoine, 1,3-Dichloro-5,5-dimethylimidazolidine-2,4-dione
D1783-25G D1783-500G D1783-100G
TCIAD1783-25GEA 16 EUR
TCIAD1783-25G TCIAD1783-500G TCIAD1783-100G
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Dicloro-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆Cl₂N₂O₂
MW: 197,02 g/mol
Número MDL: MFCD00003190
Núm. CAS: 118-52-5
EINECS: 204-258-7
UN: 3085
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 14,03065
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&vid=57939279b7873d1841ef7790173c4621385de127&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C