5,5-Dimetilhidantoína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
5,5-Dimethylimidazolidine-2,4-dione
D0739-25G
D0739-500G
TCIAD0739-25GEA
16
EUR
TCIAD0739-25G
TCIAD0739-500G
5,5-Dimetilhidantoína ≥98.0% (by titrimetric analysis)
5,5-Dimetilhidantoína
Formula:
C₅H₈N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD00005266 Núm. CAS: 77-71-4 EINECS: 201-051-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 175.0 to 178.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |