1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: DIH
D3657-25G D3657-5G
TCIAD3657-25GEA 235 EUR
TCIAD3657-25G TCIAD3657-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína ≥97.0% (by titrimetric analysis)
1,3-Diiodo-5,5-dimetilhidantoína
Formula: C₅H₆I₂N₂O₂
MW: 379,92 g/mol
Pto. de fusión: 198°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00020867
Núm. CAS: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&vid=66160900e484f7277bfd463f994783a8df8993f0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %