Furfurilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
F0091-25ML F0091-500ML F0091-100ML
TCIAF0091-25MLEA 16 EUR
TCIAF0091-25ML TCIAF0091-500ML TCIAF0091-100ML
Furfurilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Furfurilamina
Formula: C₅H₇NO
Pto. Ebullición: 146°C
Pto. de inflamación: 37°C
Número MDL: MFCD00003258
Núm. CAS: 617-89-0
EINECS: 210-536-9
UN: 2526
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&vid=3cb3bc2bf6048aaea7d989f860334b1079d8af64&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %