Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
B0457-25G B0457-500G
TCIAB0457-25GEA 20 EUR
TCIAB0457-25G TCIAB0457-500G
Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de (hidrazinocarbonilmetil)trimetilamonio
Formula: C₅H₁₄ClN₃O
Número MDL: MFCD00012009
Núm. CAS: 123-46-6
EINECS: 204-629-3
Índice Merck: 14,04429
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&vid=bb6a70d7bc4ba8944f6e07365e918fb4307b57e8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency