Fosfonato de dibencilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Dibenzyl phosphite
P1016-25G P1016-250G
TCIAP1016-25GEA 50 EUR
TCIAP1016-25G TCIAP1016-250G
Fosfonato de dibencilo ≥95.0% (por GC)
Fosfonato de dibencilo
Formula: C₁₄H₁₅O₃P
MW: 262.25 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Número MDL: MFCD00004774
Núm. CAS: 17176-77-1
EINECS: 241-226-1
Índice Merck: 14,03014
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&vid=41f5b4eeccd764433b30c2cb8ffdb93a7f9367d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %