Quinuclidin-3-ona clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
Q0052-25G Q0052-5G
TCIAQ0052-25GEA 76 EUR
TCIAQ0052-25G TCIAQ0052-5G
Quinuclidin-3-ona clorhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Quinuclidin-3-ona clorhidrato
Formula: C₇H₁₂ClNO
MW: 161.63 g/mol
Número MDL: MFCD00137391
Núm. CAS: 1193-65-3
EINECS: 214-776-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2822e60c67a97dace89fd239cda9c7b0e79a71d&vid=c2822e60c67a97dace89fd239cda9c7b0e79a71d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency