Ácido fenilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
P0204-25G P0204-500G P0204-100G
TCIAP0204-25GEA 21 EUR
TCIAP0204-25G TCIAP0204-500G TCIAP0204-100G
Ácido fenilfosfónico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido fenilfosfónico
Formula: C₆H₇O₃P
Número MDL: MFCD00002136
Núm. CAS: 1571-33-1
EINECS: 216-388-1
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c59221cddcca85a79a29cf1d36c8af2ddce7b3&vid=d8c59221cddcca85a79a29cf1d36c8af2ddce7b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Solubility in Water faint turbidity
Solubility in Methanol faint turbidity