Bis(trimetilsilil)acetileno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1090-25G B1090-5G
TCIAB1090-25GEA 244 EUR
TCIAB1090-25G TCIAB1090-5G
Bis(trimetilsilil)acetileno ≥97.0% (por GC)
Bis(trimetilsilil)acetileno
Formula: C₈H₁₈Si₂
MW: 170.4 g/mol
Pto. de inflamación: 2°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008276
Núm. CAS: 14630-40-1
EINECS: 238-671-9
UN: 1325
ADR: 4.1 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d94f3b26955ab29334fb9075b594985f2711fa2&vid=2d94f3b26955ab29334fb9075b594985f2711fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %