Hidrazina bromhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Hydrazine monohydrobromide
H0173-25G H0173-500G
TCIAH0173-25GEA 21 EUR
TCIAH0173-25G TCIAH0173-500G
Hidrazina bromhidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Hidrazina bromhidrato
Formula: H₅BrN₂
MW: 112,96 g/mol
Número MDL: MFCD00065394
Núm. CAS: 13775-80-9
EINECS: 237-412-7
UN: 3290
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48a7c4cbfbb9e50054af3b42dd530131c898f540&vid=48a7c4cbfbb9e50054af3b42dd530131c898f540&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C