4-Fenilbutenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Phenylbut-3-en-2-one, 4-Phenyl-3-buten-2-one
P0163-25G
P0163-500G
TCIAP0163-25GEA
17
EUR
TCIAP0163-25G
TCIAP0163-500G
4-Fenilbutenona ≥98.0% (por GC)
4-Fenilbutenona
Formula:
C₁₀H₁₀O Pto. de inflamación: 66°C |
Número MDL:
MFCD00008779 Núm. CAS: 122-57-6 EINECS: 217-587-6 UN: 3077 ADR: 9,III Índice Merck: 14,01137 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 39.0 to 43.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...