(±)-2-Bromobutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ethyl 2-bromobutyrate, Ethyl 2-bromobutanoate
B0800-25G B0800-500G
TCIAB0800-25GEA 16 EUR
TCIAB0800-25G TCIAB0800-500G
(±)-2-Bromobutirato de etilo ≥98.0% (por GC)
(±)-2-Bromobutirato de etilo
Formula: C₆H₁₁BrO₂
Pto. de inflamación: 73°C
Número MDL: MFCD00000155
Núm. CAS: 533-68-6
EINECS: 208-574-6
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&vid=65f7b77f25c8402e0fffd6ea943ddd397d3d5110&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %