Butil 2,3-epoxipropil eter ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0697-25ML B0697-500ML
TCIAB0697-25MLEA 17 EUR
TCIAB0697-25ML TCIAB0697-500ML
Butil 2,3-epoxipropil eter ≥98.0% (por GC)
Butil 2,3-epoxipropil eter
Formula: C₇H₁₄O₂
Pto. de inflamación: 59°C
Número MDL: MFCD00005145
Núm. CAS: 2426-08-6
EINECS: 219-376-4
UN: 3271
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&vid=2570d0570b7a9359216b8c039db3e196488c7520&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %