Éter diglicídico del 1,4-butanodiol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Araldite RD-2
B0964-25ML B0964-250ML
TCIAB0964-25MLEA 71 EUR
TCIAB0964-25ML TCIAB0964-250ML
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol ≥93.0% (por GC)
Éter diglicídico del 1,4-butanodiol
Formula: C₁₀H₁₈O₄
Pto. Ebullición: 160°C
Pto. de inflamación: 140°C
Número MDL: MFCD00005146
Núm. CAS: 2425-79-8
EINECS: 219-371-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&vid=e216f098f41b6ed837cbe197f15952824f7c3a84&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %