Cianoacetamida ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Cyanoacetamide
C0437-25G C0437-500G
TCIAC0437-25GEA 16 EUR
TCIAC0437-25G TCIAC0437-500G
Cianoacetamida ≥98.0% (por GC)
Cianoacetamida
Formula: C₃H₄N₂O
MW: 84,08 g/mol
Número MDL: MFCD00008024
Núm. CAS: 107-91-5
EINECS: 203-531-8
Índice Merck: 14,02688
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f976977b0f077437785870912bbbc2b110312e0e&vid=f976977b0f077437785870912bbbc2b110312e0e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 122.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency