Cloruro de acetamidinio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
A0008-25G
A0008-500G
TCIAA0008-25GEA
16
EUR
TCIAA0008-25G
TCIAA0008-500G
Cloruro de acetamidinio ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Cloruro de acetamidinio
Formula:
C₂H₇ClN₂ |
Número MDL:
MFCD00013016 Núm. CAS: 124-42-5 EINECS: 204-700-9 Índice Merck: 14,00044 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % (after deducting NH4Cl) |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 95.0 % (after deducting NH4Cl) |
Melting point | 166.0 to 176.0 deg-C |
Ammonium chloride | max. 5.0 % |