3-Oxoglutarato de dietilo ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0055-25ML A0055-500ML
TCIAA0055-25MLEA 37 EUR
TCIAA0055-25ML TCIAA0055-500ML
3-Oxoglutarato de dietilo ≥95.0% (por GC)
3-Oxoglutarato de dietilo
Formula: C₉H₁₄O₅
Pto. Ebullición: 250°C
Pto. de inflamación: 71°C
Número MDL: MFCD00009200
Núm. CAS: 105-50-0
EINECS: 203-302-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&vid=45468af06d97744f7e36fb7ea51382373c1a99e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %