Acetamidomalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
A0015-25G A0015-500G A0015-100G
TCIAA0015-25GEA 16 EUR
TCIAA0015-25G TCIAA0015-500G TCIAA0015-100G
Acetamidomalonato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Acetamidomalonato de dietilo
Formula: C₉H₁₅NO₅
Número MDL: MFCD00009146
Núm. CAS: 1068-90-2
EINECS: 213-952-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 95.0 to 99.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency