N-Metilformanilida ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0552-25G M0552-500G M0552-100G
TCIAM0552-25GEA 16 EUR
TCIAM0552-25G TCIAM0552-500G TCIAM0552-100G
N-Metilformanilida ≥99.0% (por GC)
N-Metilformanilida
Formula: C₈H₉NO
Pto. Ebullición: 243°C
Pto. de inflamación: 129°C
Número MDL: MFCD00003283
Núm. CAS: 93-61-8
EINECS: 202-262-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&vid=18b52b7c6ced3cefb973ad2bcdf0b2ffaa8c17c3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %